Titanio ≥99% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
43677.GW 43677.GH 43677.ZB
43677.GWEA 145 EUR
43677.GW 43677.GH 43677.ZB
Titanio ≥99% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Titanio
Purity: 99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈22.5g/100x100mm Appearance: Dark grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Pto. Ebullición: 3262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1660 °C
Densidad: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610