Titanio ≥99.6% (metals basis), lámina fina, Thickness: 0.0114 mm (0.00045 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
44242.GH
44242.GW
44242.GHEA
250
EUR
44242.GH
44242.GW
Titanio ≥99.6% (metals basis), lámina fina, Thickness: 0.0114 mm (0.00045 in)
Titanio
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-32-6
Molecular Formula: Commercial Pure Grade 4
Physical Form: ≈0.514g/100x100mm, Light Tight
Odour: Odourless
Formula:
Ti Pto. Ebullición: 3262 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1660 °C Densidad: 4,51 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011264 Núm. CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Índice Merck: 12,09610 |