Titanio ≥99.2% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 1.6 mm (0.063 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
44485.GH 44485.GW
44485.GHEA 75.5 EUR
44485.GH 44485.GW
Titanio ≥99.2% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 1.6 mm (0.063 in)
Titanio
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈72g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Pto. Ebullición: 3262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1660 °C
Densidad: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610