Titanio ≥99.99% (metals basis), alambre, duro, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
45485.BY 45485.CC 45485.BU
45485.BYEA 190 EUR
45485.BY 45485.CC 45485.BU
Titanio ≥99.99% (metals basis), alambre, duro, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Titanio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈3.54g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Índice Merck: 12,09610