Titanio ≥99.4%, en polvo -100 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10383.14 10383.22 10383.36
10383.14EA 55.4 EUR
10383.14 10383.22 10383.36
Titanio ≥99.4%, en polvo -100 mesh
Titanio
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-32-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2 III
Índice Merck: 12,09610