Titanio ≥99% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10386.09 10386.22 10386.36 10386.D3 10386.A1
10386.09EA 72.9 EUR
10386.09 10386.22 10386.36 10386.D3 10386.A1
Titanio ≥99% (metals basis), en polvo -325 mesh
Titanio
Purity: 99% CAS No.: 7440-32-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
Pto. Ebullición: 3277 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1677 °C
Densidad: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2,II