Titanio ≥99.99% (metals basis), en polvo -325 mesh, hydrided
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
36678.14 36678.22
36678.14EA 175 EUR
36678.14 36678.22
Titanio ≥99.99% (metals basis), en polvo -325 mesh, hydrided
Titanio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-726-8
UN: 2546
ADR: 4.2 II
Índice Merck: 12,09610