Titanio ≥99.9% (metals basis), polvo esférico -150 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
41545.14 41545.22 41545.36
41545.14EA 58.1 EUR
41545.14 41545.22 41545.36
Titanio ≥99.9% (metals basis), polvo esférico -150 mesh
Titanio
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Formula: Ti
MW: 47.88 g/mol
Pto. Ebullición: 3262
Pto. de fusión: 1660
Densidad: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011264
Núm. CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2 II
Índice Merck: 12,09610