Circonio ≥99.95% (metals basis), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00416.BW
00416.CB
00416.BWEA
113
EUR
00416.BW
00416.CB
Circonio ≥99.95% (metals basis), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Circonio
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈0.32g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formula:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011303 Núm. CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |