Circonio ≥99.94% (metals basis excluding Hf), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00417.FF
00417.FQ
00417.FFEA
94.7
EUR
00417.FF
00417.FQ
Circonio ≥99.94% (metals basis excluding Hf), láminas, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Circonio
Purity: 99.94%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈1g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formula:
Zr Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011303 Núm. CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |