Circonio ≥99.95% (metals basis excluding Hf), alambre (max. 0.25% Hf), Ø 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00419.G1
00419.G5
00419.G1EA
91.1
EUR
00419.G1
00419.G5
Circonio ≥99.95% (metals basis excluding Hf), alambre (max. 0.25% Hf), Ø 0.127 mm (0.005 in)
Circonio
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈0.082g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formula:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011303 Núm. CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |