Circonio ≥99.2% (metals basis excluding Hf), placa 25x100 mm (0.98x3.9 in), Grosor: 6.4 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00934.KF
00934.KJ
00934.KFEA
149
EUR
00934.KF
00934.KJ
Circonio ≥99.2% (metals basis excluding Hf), placa 25x100 mm (0.98x3.9 in), Grosor: 6.4 mm (0.25 in)
Circonio
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈104g/25x100mm, Temper: annealed
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formula:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011303 Núm. CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |