Circonio ≥99.2% (metals basis excluding Hf), alambre (max. 4.5% Hf), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00939.G2
00939.G6
00939.G2EA
59.9
EUR
00939.G2
00939.G6
Circonio ≥99.2% (metals basis excluding Hf), alambre (max. 4.5% Hf), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Circonio
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈5.11g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formula:
Zr Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011303 Núm. CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |