Circonio ≥99.5% (Zr, Hf), esponja 0.8-25.4 mm (0.03-1.0 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10441.18 10441.30 10441.A1
10441.18EA 74.9 EUR
10441.18 10441.30 10441.A1
Circonio ≥99.5% (Zr, Hf), esponja 0.8-25.4 mm (0.03-1.0 in)
Circonio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Odour: Odourless UN No.: 2008 MDL No.: MFCD00011303
Formula: Zr
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011303
Núm. CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
UN: 2008
ADR: 4.2,III