Circonio ≥99.2% (metals basis excluding Hf), barras (max. 4.5% Hf), recocido, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10442.BQ
10442.BV
10442.BQEA
101
EUR
10442.BQ
10442.BV
Circonio ≥99.2% (metals basis excluding Hf), barras (max. 4.5% Hf), recocido, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Circonio
Purity: 99.2+%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈8.24g/cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formula:
Zr Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011303 Núm. CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |