Circonio ≥99% (metals basis excluding Hf), barras (max. 4.5% Hf), recocido, Ø 6.2 mm (0.24 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10443.BS
10443.BW
10443.BSEA
61
EUR
10443.BS
10443.BW
Circonio ≥99% (metals basis excluding Hf), barras (max. 4.5% Hf), recocido, Ø 6.2 mm (0.24 in)
Circonio
Purity: 99%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈1.96g/cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formula:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011303 Núm. CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |