Circonio ≥99.2% (metals basis excluding Hf), alambre (max. 4.5% Hf), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10588.G1 10588.G5 10588.G9
10588.G1EA 63.4 EUR
10588.G1 10588.G5 10588.G9
Circonio ≥99.2% (metals basis excluding Hf), alambre (max. 4.5% Hf), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Circonio
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈20.4g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formula: Zr
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011303
Núm. CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9