Circonio ≥99.5% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10594.GM
10594.GR
10594.IB
10594.GMEA
104
EUR
10594.GM
10594.GR
10594.IB
Circonio ≥99.5% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Circonio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈10.3g/100x125mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formula:
Zr Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011303 Núm. CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |