Circonio ≥99.2% (metals basis excluding Hf), alambre (max. 4.5% Hf), Ø 1.14 mm (0.045 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14627.G2 14627.G6 14627.H2
14627.G2EA 70.4 EUR
14627.G2 14627.G6 14627.H2
Circonio ≥99.2% (metals basis excluding Hf), alambre (max. 4.5% Hf), Ø 1.14 mm (0.045 in)
Circonio
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈6.64g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formula: Zr
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011303
Núm. CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9