Circonio ≥99.8% (metals basis excluding Hf), en trozos 3-6 mm (0.1-0.2 in) (max. 4% Hf)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
36253.14
36253.22
36253.14EA
87.7
EUR
36253.14
36253.22
Circonio ≥99.8% (metals basis excluding Hf), en trozos 3-6 mm (0.1-0.2 in) (max. 4% Hf)
Circonio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: For vacuum deposition
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formula:
Zr Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011303 Núm. CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |