Circonio ≥99.8% (metals basis excluding Hf), láminas, recocido, Grosor: 0.025 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
38369.VR
38369.VS
38369.VREA
130
EUR
38369.VR
38369.VS
Circonio ≥99.8% (metals basis excluding Hf), láminas, recocido, Grosor: 0.025 mm
Circonio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈8.3g/10x50cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formula:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011303 Núm. CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |