Circonio ≥99.5% (metals basis excluding Hf), bala (Hf ∼ 3%), Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42509.14
42509.22
42509.14EA
56.3
EUR
42509.14
42509.22
Circonio ≥99.5% (metals basis excluding Hf), bala (Hf ∼ 3%), Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Circonio
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈1.31g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formula:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011303 Núm. CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |