Circonio ≥99.5% (metals basis excluding Hf), bala (Hf ∼ 3%), Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42510.09 42510.18
42510.09EA 45.6 EUR
42510.09 42510.18
Circonio ≥99.5% (metals basis excluding Hf), bala (Hf ∼ 3%), Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Circonio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.33g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formula: Zr
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011303
Núm. CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9