Circonio ≥99.95% (metals basis excluding Hf), bala (Hf ∼ 3%), Longitud: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42556.QJ 42556.QK
42556.QJEA 92.5 EUR
42556.QJ 42556.QK
Circonio ≥99.95% (metals basis excluding Hf), bala (Hf ∼ 3%), Longitud: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Circonio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈2.62g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formula: Zr
MW: 91.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011303
Núm. CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9