Circonio ≥99.95% (metals basis excluding Hf), bala (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42558.06 42558.14
42558.06EA 77.1 EUR
42558.06 42558.14
Circonio ≥99.95% (metals basis excluding Hf), bala (Hf ∼ 3%), Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Formula: Zr
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011303
Núm. CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9