Circonio ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43049.FQ 43049.FF 43049.FW
43049.FQEA 207 EUR
43049.FQ 43049.FF 43049.FW
Circonio ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.025 mm (0.001 in)
Circonio
Purity: 99.9+% CAS No.: 7440-67-7 Physical Form: ≈0.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011303
Formula: Zr
MW: 91.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011303
Núm. CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9