Circonio ≥99.2% (metals basis excluding Hf), alambre (max. 4.5% Hf), recocido, Ø 0.5 mm (0.020 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45056.G5
45056.G1
45056.G5EA
112
EUR
45056.G5
45056.G1
Circonio ≥99.2% (metals basis excluding Hf), alambre (max. 4.5% Hf), recocido, Ø 0.5 mm (0.020 in)
Circonio
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈1.31g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Formula:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011303 Núm. CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |