Circonio, en polvo APS 2-3 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
00847.22
00847.36
00847.22EA
424
EUR
00847.22
00847.36
Circonio, en polvo APS 2-3 µm
Circonio
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: Packaged in water
Appearance: Dark grey
Odour: Odourless
UN No.: 1358
MDL No.: MFCD00011303
Formula:
Zr MW: 91.22 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011303 Núm. CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 UN: 1358 ADR: 4.1 II |