Niobio ≥99.97% (metals basis excluding Ta), láminas (max. 0.06% Ta), Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00236.FF 00236.FQ 00236.FY 00236.FI
00236.FFEA 52.5 EUR
00236.FF 00236.FQ 00236.FY 00236.FI
Niobio ≥99.97% (metals basis excluding Ta), láminas (max. 0.06% Ta), Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Niobio
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.68g/25x25mm Appearance: Grey or silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
MW: 92.91 g/mol
Pto. Ebullición: 3700
Pto. de fusión: 2468
Densidad: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5