Niobio ≥99.97% (metals basis excluding Ta), láminas (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Scientific
00238.FF 00238.FQ
00238.FFEA 128 EUR
00238.FF 00238.FQ
Niobio ≥99.97% (metals basis excluding Ta), láminas (max. 0.06% Ta), Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Niobio
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈1.34g/25x25mm Appearance: Grey or silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
MW: 92,91 g/mol
Pto. Ebullición: 3700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2468 °C
Densidad: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5