Niobio ≥99.8% (metals basis), piezas
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00241.22
00241.36
00241.22EA
116
EUR
00241.22
00241.36
Niobio ≥99.8% (metals basis), piezas
Niobio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Appearance: Grey or silver
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formula:
Nb Pto. Ebullición: 3700 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2468 °C Densidad: 8,57 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011126 Núm. CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |