Niobio ≥99.8% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10257.FY 10257.GK 10257.HQ
10257.FYEA 141 EUR
10257.FY 10257.GK 10257.HQ
Niobio ≥99.8% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 1.0 mm (0.04 in)
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈42.9g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Pto. Ebullición: 3700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2468 °C
Densidad: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5