Niobio ≥99.8% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Scientific
10261.CR
10261.CS
10261.CT
10261.CREA
64.9
EUR
10261.CR
10261.CS
10261.CT
Niobio ≥99.8% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Niobio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈5.44g/5x10cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formula:
Nb MW: 92,91 g/mol Pto. Ebullición: 3700 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2468 °C Densidad: 8,57 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011126 Núm. CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)