Niobio ≥99.8% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10264.G1 10264.G5 10264.G9
10264.G1EA 52 EUR
10264.G1 10264.G5 10264.G9
Niobio ≥99.8% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈6.7g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
MW: 92.91 g/mol
Pto. Ebullición: 3700
Pto. de fusión: 2468
Densidad: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5