Niobio ≥99.99% (metals basis excluding Ta), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10265.BU
10265.BY
10265.CC
10265.BUEA
57.8
EUR
10265.BU
10265.BY
10265.CC
Niobio ≥99.99% (metals basis excluding Ta), alambre, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Niobio
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈0.42g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formula:
Nb Pto. Ebullición: 3700 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2468 °C Densidad: 8,57 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011126 Núm. CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |