Niobio ≥99.8% (metals basis), barras, recocido, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10273.BQ 10273.BU 10273.BY
10273.BQEA 88.2 EUR
10273.BQ 10273.BU 10273.BY
Niobio ≥99.8% (metals basis), barras, recocido, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈2.7g/cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Pto. Ebullición: 3700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2468 °C
Densidad: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5