Niobio ≥99.96% (metals basis excluding Ta), alambre, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14335.BU 14335.BY 14335.CC
14335.BUEA 61.6 EUR
14335.BU 14335.BY 14335.CC
Niobio ≥99.96% (metals basis excluding Ta), alambre, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Niobio
Purity: 99.96% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈1.68g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
MW: 92.91 g/mol
Pto. Ebullición: 3700
Pto. de fusión: 2468
Densidad: 8.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5