Niobio ≥99.99% (metals basis excluding Ta), bala, Puratronic® (Ta 300 ppm), Longitud: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35365.QI 35365.QJ
35365.QIEA 143 EUR
35365.QI 35365.QJ
Niobio ≥99.99% (metals basis excluding Ta), bala, Puratronic® (Ta 300 ppm), Longitud: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈3.4g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Pto. Ebullición: 3700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2468 °C
Densidad: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5