Niobio ≥99.8% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39702.GH
39702.HP
39702.GHEA
71.3
EUR
39702.GH
39702.HP
Niobio ≥99.8% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.05 mm (0.002 in)
Niobio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈4.29g/100x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formula:
Nb MW: 92.91 g/mol Pto. Ebullición: 3700 Pto. de fusión: 2468 Densidad: 8.57 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011126 Núm. CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |