Niobio ≥99.8% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.3 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40668.FY
40668.GK
40668.HQ
40668.FYEA
64.9
EUR
40668.FY
40668.GK
40668.HQ
Niobio ≥99.8% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.3 mm (0.01 in)
Niobio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈12.9g/50x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formula:
Nb Pto. Ebullición: 3700 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2468 °C Densidad: 8,57 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011126 Núm. CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |