Niobio ≥99.95% (metals basis excluding Ta), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42846.09
42846.18
42846.09EA
59.6
EUR
42846.09
42846.18
Niobio ≥99.95% (metals basis excluding Ta), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Niobio
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈0.43g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formula:
Nb MW: 92.91 g/mol Pto. Ebullición: 3700 Pto. de fusión: 2468 Densidad: 8.57 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011126 Núm. CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |