Niobio ≥99.95% (metals basis excluding Ta), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42847.14 42847.22
42847.14EA 103 EUR
42847.14 42847.22
Niobio ≥99.95% (metals basis excluding Ta), bala, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈1.7g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Pto. Ebullición: 3700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2468 °C
Densidad: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5