Niobio ≥99.95% (metals basis excluding Ta), bala, Longitud: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
42848.14
42848.22
42848.14EA
96.2
EUR
42848.14
42848.22
Niobio ≥99.95% (metals basis excluding Ta), bala, Longitud: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Niobio
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-03-1
Physical Form: ≈3.4g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011126
Formula:
Nb Pto. Ebullición: 3700 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2468 °C Densidad: 8,57 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011126 Núm. CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 |