Niobio hard ≥99.8% (metals basis), barras, duro, Ø 19 mm (0.75 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
43080.BS 43080.BP
43080.BSEA 420 EUR
43080.BS 43080.BP
Niobio hard ≥99.8% (metals basis), barras, duro, Ø 19 mm (0.75 in)
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈24.3g/cm, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
Pto. Ebullición: 3700 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2468 °C
Densidad: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5