Niobio ≥99.8% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10275.14
10275.22
10275.36
10275.88
10275.14EA
96.5
EUR
10275.14
10275.22
10275.36
10275.88
Niobio ≥99.8% (metals basis), en polvo -325 mesh
Niobio
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-03-1
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011126
Formula:
Nb Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011126 Núm. CAS: 7440-03-1 EINECS: 231-113-5 UN: 3089 ADR: 4.1,II |