Niobio ≥99.8% (metals basis), en polvo -325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10275.14 10275.22 10275.36 10275.88
10275.14EA 96.5 EUR
10275.14 10275.22 10275.36 10275.88
Niobio ≥99.8% (metals basis), en polvo -325 mesh
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
MW: 92.91 g/mol
Pto. Ebullición: 3700
Pto. de fusión: 2468
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN: 3089
ADR: 4.1 II