Niobio ≥99.8% (metals basis excluding Ta), en polvo -60 mesh (max. 1% Ta)
Proveedor: Thermo Scientific
10276.14 10276.22 10276.36
10276.14EA 68.3 EUR
10276.14 10276.22 10276.36
Niobio ≥99.8% (metals basis excluding Ta), en polvo -60 mesh (max. 1% Ta)
Niobio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
MW: 92,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN: 3089
ADR: 4.1,II