Niobio ≥99.99% (metals basis excluding Ta), en polvo, Puratronic® -325 mesh (max. 500ppm Ta)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
40510.09 40510.18
40510.09EA 99.1 EUR
40510.09 40510.18
Niobio ≥99.99% (metals basis excluding Ta), en polvo, Puratronic® -325 mesh (max. 500ppm Ta)
Niobio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: APS 10 micron Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011126
Formula: Nb
MW: 92,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011126
Núm. CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5
UN: 3089
ADR: 4.1,II