Tantalio hard ≥99.95% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Tántalo
00331.GE 00331.GU
00331.GEEA 197 EUR
00331.GE 00331.GU
Tantalio hard ≥99.95% (metals basis), láminas, duro, Grosor: 0.127 mm (0.005 in)
Tantalio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈15.8g/75x100mm, Temper: as rolled Appearance: Grey-black Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
MW: 180,95 g/mol
Pto. Ebullición: 5427 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2996 °C
Densidad: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Índice Merck: 12,09223