Tantalio ≥99.98% (metals basis), bala, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
00933.KF 00933.KJ
00933.KFEA 59.9 EUR
00933.KF 00933.KJ
Tantalio ≥99.98% (metals basis), bala, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Tantalio
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈6.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Formula: Ta
Pto. Ebullición: 5427 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 2996 °C
Densidad: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011252
Núm. CAS: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Índice Merck: 12,09223